Learn More
MP Biomedicals™ Anhydrase carbonique
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
Description
- Activité 2000 unités/mg
Spécification
Spécification
| Concentration | >2000 U/mg |
| Couleur | Brun clair |
| À utiliser avec (application) | Biologie moléculaire, biologie cellulaire |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Source | Érythrocytes bovins |
| Quantité | 25 mg |
| Type de produit | Anhydrase carbonique |
| Poids moléculaire | 30000 |
| Forme | Poudre lyophilisée |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CARBONIC ANHYDRASE
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: carbonic anhydrase