Learn More
MP Biomedicals™ Catalase
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 ml
100 ml
Conditionnement:
100mL
50mL
Description
Catalase, [9001-05-2]
Densité : 1,2 g/ml
Activité : 1000 unités/ml
Spécification
Spécification
| Concentration | ≥1000 U/ml |
| À utiliser avec (application) | Élimination des peroxydes, génération d’oxygène et dans les systèmes couplés, pour la détermination des métabolites |
| Contenu et stockage | 4°C |
| Source | Aspergillus niger |
| Quantité | 50 ml |
| Type de produit | Catalase |
| Poids moléculaire | ≈ 250 |
| Forme | Liquide |