Learn More
MP Biomedicals™ Cholestérol estérase provenant des espèces Pseudomonas
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kU
200 U
Conditionnement:
1ku
200 unités
Description
- Numéro CAS : 9026-00-0
- Numéro EC : 232-808-6
- Numéro MDL : MFCD00071052
- Format : poudre lyophilisée jaunâtre
- Activité spécifique : ≥100U/mg (solide)
- Point isoélectrique : 5,9 ± 0,1
- Stable à -20°C pendant au moins un an
Le cholestérol estérase est utile pour la détermination enzymatique du cholestérol total lorsqu’il est associé au cholestérol oxydase dans l’analyse clinique.
Spécification
Spécification
| Concentration | ≥100 U/mg |
| Couleur | Brun jaunâtre |
| pH | 7 à 9 |
| À utiliser avec (application) | Détermination enzymatique du cholestérol total lorsqu’il est associé à l’oxyde de cholestérol dans l’analyse clinique |
| Contenu et stockage | 0°C |
| Source | Espèces de Pseudomonas |
| Quantité | 200 U |
| Type de produit | Cholestérol estérase |
| Poids moléculaire | ≈ 300000 |
| Inhibiteurs | Détergents ioniques Hg- - Ag |
| Afficher plus |