Learn More
MP Biomedicals™ Cholestérol Oxidase provenant d’espèces Streptomyces
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
N° CAS : 9028-76-6
Forme : Poudre lyophilisée
Activité : Environ 15 unités/mg solide
Stabilité : Stable à -20 °C. Une diminution de l’activité d’environ 10 % peut se produire entre 2 et 8 °C sous 6 mois.
Stabilisateurs : Albumine sérique bovine, sucres.
Point isoélectrique : 5,1 ± 0,1 et 5,4 ± 0,1
Constante de Michaelis : 4.3 x 10-5 M (cholestérol)
Inhibiteurs : Détergents ioniques, Hg++, Ag+
pH optimal : 6.5 à 7.0
Température optimale : 45° à 50°C
Stabilité du pH : 5.0 à 10.0 (25°C, 20 heures)
Stabilité thermale : en-dessous de 45 °C (pH 7.0, 15 minutes)
Cette enzyme est utile pour la détermination du cholestérol dans le sérum en couplant avec l’estérase de cholestérol
Spécification
Spécification
| Concentration | ≈15 U/mg |
| Couleur | Jaune foncé |
| pH | 6,5 à 7 |
| À utiliser avec (application) | Catalyse la première étape du catabolisme du cholestérol |
| Contenu et stockage | 0°C |
| Source | Espèces de Streptomyces |
| Quantité | 25 U |
| Type de produit | Cholestérol oxydase |
| Poids moléculaire | ≈ 34000 |
| Inhibiteurs | Détergents ioniques, Hg++, Ag+ |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Cholesterol Oxidase
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Oxidase, cholesterol
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.