Learn More
MP Biomedicals™ Maïs (moulu, jaune)
Code produit. p-3533139 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
11,33 kg
45,35 kg
Conditionnement:
100lb
25lb
Code produit. 11455522
Marque: MP Biomedicals™ 0290141125
Utilisé comme alimentation pour animaux de compagnie et aliments naturels pour animaux de compagnie
Composition (ingrédients, quantité) :
  • Glucides, 77,1 %
  • Protéine, 8 %
  • Matières grasses, 2,3 %
  • Fibre, 0,8 %
  • Eau, 11,1 %
Présentation :
  • Granules jaunes et blanches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Composants Glucides 77,1 %, protéines 8 %, matières grasses 2,3 %, fibres 0,8 %, eau 11,1 %
Format Granulés
À utiliser avec (application) Utilisé comme alimentation pour animaux de compagnie et aliments naturels pour animaux de compagnie
Quantité 11,33 kg
Conditions de stockage 15°C à 30°C