Learn More
MP Biomedicals™ CSM-HIS-LEU-URA, milieux en poudre
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
Description
- Exclusion quadruple
- Mélange de suppléments d’acides aminés
- Formulations complètes
- Formulations d’exclusion
Formule
- Ajouter 0,60 g de CSM-His-Leu-Trp-Ura à chaque litre de DOB ou DOBA et autoclaver à 121°C pendant 25 minutes pour obtenir un milieu d’exclusion quadruple défini synthétique complet
Applications :
Culture de cellules de levure, expression génétique, transcription
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Molecular Biology Certified™ |
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | CSM-HIS-LEU-TRP-URA |
| Formule | Adénine 10 mg/l, HCl de L-arginine 50 mg/l, acide L-aspartique 80 mg/l, HCl de L-histidine 0 mg/l, L-isoleucine 50 mg/l, L-leucine 0 mg/l, HCl de L-lysine 50 mg/l, L-méthionine 20 mg/l, L-phénylalanine 50 mg/l, L-thréonine 100 mg/l, L-tryptophane 50 mg/l, L-tyrosine 50 mg/l, uracile 0 mg/l, L-valine 140 mg/l |
| À utiliser avec (application) | Pour la croissance de Saccharomyces cerevisiae |
| Quantité | 10 g |