Learn More
MP Biomedicals™ CSM, milieux en poudre
Code produit. 11327889 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
Code produit. 11327889
Marque: MP Biomedicals™ 114500022
Mélange complet de suppléments (CSM) d’acides aminés pour milieux de croissance de S. cereviseae
Formule
  • Ajouter 0,79 g de CSM à chaque litre de DOB ou DOBA et autoclaver à 121°C pendant 25 minutes pour obtenir un milieu d’exclusion simple défini synthétique complet pour S.cerevisiae
Applications :
Culture de cellules de levure, expression génétique, régulation de transcription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Molecular Biology Certified™
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Forme Poudre
Qualité Biologie moléculaire
Type de produit CSM
Formule Adénine 10 mg/l, HCl de L-arginine 50 mg/l, acide L-aspartique 80 mg/l, HCl de L-histidine 20 mg/l, L-isoleucine 50 mg/l, L-leucine 100 mg/l, HCl de L-lysine 50 mg/l, L-méthionine 20 mg/l, L-phénylalanine 50 mg/l, L-thréonine 100 mg/l, L-tryptophane 50 mg/l, uracile 20 mg/l, L-tyrosine 50 mg/l, L-valine 140 mg/l, total 790 mg/l
À utiliser avec (application) Pour la croissance et le maintien du phage M13 ou d’autres phages filamenteux
Quantité 100 g