Learn More
MP Biomedicals™ D-(+)- RAFFINOSE PENTAHYDRATE (POUDRE)
Code produit. 11387839 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11387839
Marque: MP Biomedicals™ 114061522
Poudre de raffinose pentahydrate pure (≥98 %), blanche cristalline, avec applications dans les domaines de la culture cellulaire de levure et de l’expression génétique
  • Pureté : ≥98 %
  • Description physique : Poudre cristalline blanche
  • Formule : C18H32O165H2O
  • Poids de la formule : 594,5
  • N° CAS : 17629-30-0
  • FTIR : Conforme à la norme
  • Point de fusion : 76 à 86°C
  • Rotation optique (c=4, eau) : 101-107°
  • Perte au séchage : 13 - 17 %
  • CCM : Un point
  • Cendres sulfatées (à sec) : 0,1%
Applications :
Culture de cellules de levure ; expression génétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15° à 30°C
Quantité 100 g