Learn More
MP Biomedicals™ D-(+)-RAFFINOSE (POUDRE)
Code produit. 11357769 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 g
Code produit. 11357769
Marque: MP Biomedicals™ 114010032
Poudre cristalline très pure et blanche avec des applications dans la cryoconservation
Le D-(+)- raffinose est un trisaccharide composé de galactose, de fructose et de glucose qui peut être hydrolysé en D-galactose et en saccharose par l’enzyme α-galactosidase (α-GAL), une enzyme non trouvée dans le tube digestif humain. L’α-GAL hydrolyse également d’autres α-galactosides tels que le stachyose, le verbascose et la galactinol, s’il y en a. L’enzyme ne coupe pas le β-galactose lié, comme dans le lactose. La famille des oligosaccharides (RFOs) de la raffinose est composée de dérivés alpha-galactosyles du saccharose, et les plus courants sont le trisaccharide raffinose, le tétrasaccharide stachyose et le pentasaccharide verbascose.
  • Pureté : ≥98 %
  • Apparence physique : Poudre cristalline blanche
  • Synonymes : O-α-D-Galactopyranosyl-(1--->6 )-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside ; Mélitose; Métriose
  • Numéro CAS : 17629-30-0
  • Formule moléculaire : C18H32O16 5H2O
  • Poids moléculaire : 594,5
  • Numéro de registre Beilstein : 99541
  • Numéro MDL : MFCD00071590
  • Rotation optique : 101-107°
  • Utilisé dans les procédures relatives à la cryoconservation pour fournir une hypertonicité pour la dessiccation cellulaire avant la congélation)
  • Utilisé comme substance de base pour le sucralose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15° à 30°C
Quantité 1000 g