Learn More
MP Biomedicals™ Pastilles DAB
Code produit. 11434356 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
100 tablettes
Code produit. 11434356
Marque: MP Biomedicals™ 08980681
Tétrachlorhydrate
  • Les réactifs pré-pesés en pastilles pratiques accroissent l’efficacité
  • Les pastilles limitent le risque d’exposition aux poussières dangereuses, suppriment l’étape fastidieuse du pesage et réduisent les déchets
  • Il suffit de les ajouter à la quantité appropriée d’eau distillée, de les laisser se dissoudre et de procéder à l’opération
  • 100 pastilles / boîte.
  • Dissoudre un comprimé dans 10 ml d’eau déionisée. Utiliser le substrat liquide dans l’heure. Ajouter du peroxyde d’hydrogène à 0,1 % (v/v) immédiatement avant utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 mg of DAB per Tablet
À utiliser avec (application) Immunohistologie, immunotransfert
pH 4,94
Quantité 5 mg
Forme Tablet
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.