Learn More
MP Biomedicals™ Diaphorase de Clostridium kluyveri
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1,8 kU
Spécification
Spécification
| Couleur | Or foncé |
| Contenu et stockage | 0°C |
| Quantité | 1,8 kU |
| Type de produit | Diaphorase, lipoamide déshydrogénase, lipoyl déshydrogénase |
| Forme | Poudre |