Learn More
MP Biomedicals™ Diaphorase du cœur de porc
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Concentration:
25 U/mg
≈40 U/mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Description
- Numéro CAS : 9001-18-7
- Numéro EC : 232-587-6
- Numéro MDL : MFCD00130947
- Apparence physique : Jaune pâle, poudre lyophilisée
- Activité spécifique : Env. 10 u/mg de protéine
- Format : Poudre lyophilisée en présence de saccharose
- Soluble dans de l’eau distillée ou dans un tampon dilué
Spécification
Spécification
| Concentration | 25 U/mg |
| Couleur | Jaune pâle |
| À utiliser avec (application) | Étudier l’évaluation des interactions protéine-protéine dans l’assemblage de l’acide lipoïque sur les déshydrogénases à 2 oxoacides du métabolisme aérobie |
| Contenu et stockage | 0°C |
| Source | Cœur de porc |
| Quantité | 5 mg |
| Type de produit | Diaphorase |
| Forme | Poudre lyophilisée |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diaphorase
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Diaphorase