Learn More
MP Biomedicals™ Diaphorase du cœur de porc
Code produit. p-4605346 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Concentration:
25 U/mg
≈40 U/mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Code produit. 11412252
Marque: MP Biomedicals™ 0215084405
La diaphorase est utilisée dans une étude visant à évaluer les interactions protéine-protéine dans l’assemblage de l’acide lipoïque sur les déshydrogénases 2 oxoacides du métabolisme aérobie
  • Numéro CAS : 9001-18-7
  • Numéro EC : 232-587-6
  • Numéro MDL : MFCD00130947
  • Apparence physique : Jaune pâle, poudre lyophilisée
  • Activité spécifique : Env. 10 u/mg de protéine
  • Format : Poudre lyophilisée en présence de saccharose
  • Soluble dans de l’eau distillée ou dans un tampon dilué
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 25 U/mg
Couleur Jaune pâle
À utiliser avec (application) Étudier l’évaluation des interactions protéine-protéine dans l’assemblage de l’acide lipoïque sur les déshydrogénases à 2 oxoacides du métabolisme aérobie
Contenu et stockage 0°C
Source Cœur de porc
Quantité 5 mg
Type de produit Diaphorase
Forme Poudre lyophilisée
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diaphorase
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Diaphorase