Learn More
MP Biomedicals™ MEM de Dulbecco, 1X Liq., sans L-Glut., L-Leucine
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu DMEM |
| Stérilité | Stérile |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans leucine, Sans pyruvate de sodium |
| Quantité | 100 mL |
| pH | 6,9 à 7,2 |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C |