Learn More
MP Biomedicals™ Plaque TLC en silice EcoChrome™
Code produit. 11313599 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Conditionnement:
220 pièces
Code produit. 11313599
Marque: MP Biomedicals™ 0204621
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisée comme composant antimousse. Sous forme hydratée, elle est utilisée dans du dentifrice comme produit abrasif dur retirant la plaque dentaire. SiO
Les plaques de silice EcoChrom™ couvrent une large gamme d’applications de chromatographie sur couche mince. Grâce à leur surface uniforme, les plaques de silice MP conviennent à l’évaluation UV/VIS densitométrique quantitative Elles sont disponibles avec ou sans indicateurs fluorescents pour 254 nm ou pour une longueur d’onde d’activation de 254 et 366 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Porosité 60 Å
Quantité 20/boîte
Type Plaque TLC en silice
Longueur d’onde d’excitation 254 nm
À utiliser avec (application) Évaluation UV/VIS densitométrique quantitative
Adsorbant Gel de silice
Épaisseur (métrique) 0,5 mm
Longueur (métrique) 20 cm
Largeur (métrique) 20 cm
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.