missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Elastin from Bovine Neck Ligament
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Description
Elastin is responsible for the elasticity of many tissues. It is especially important in blood vessels, where it comprises about 50% of the dry tissue weight.
- CAS Number: 9007-58-3
- EC Number: 232-701-4
- MDL Number: MFCD00130999
- Format: off white powder
Used in construction of biomaterials
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | COPD Studies |
| Nom | Elastin |
| Quantité | 5 g |
| Source | Bovine |
| Conditions de stockage | 4°C |
| Forme | Powder |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu