Learn More
MP Biomedicals™ Kit d’ADN fécal FastDNA™-96
Le kit d’ADN fécal FastDNA96-™ isole rapidement et efficacement de l’ADN génomique exempt d’inhibiteurs et prêt pour la PCR à partir d’échantillons de selles (humains, primates, oiseaux, rongeurs, bovins, canins, félins, porcins, etc.).
Marque:  MP Biomedicals™ 119696400
Code produit. 15202880
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Le kit d’ADN fécal FastDNA96-™ isole l’ADN bactérien, protiste ou hôte de jusqu’à 80 mg de selles humides ou sèches, même à partir d’échantillons de cecum, par un procédé de purification qui élimine les inhibiteurs de PCR. Les microbes fécaux, les champignons, les parasites et autres organismes de selles sont d’abord lysés en 60 secondes environ avec l’instrument FastPrep96-™