Learn More
MP Biomedicals™ Kit d’extraction d’ADN fécal FastDNA™-96
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 kit
Description
- Présentation du produit : Le kit d’ADN fécal FastDNA™-96 isole l’ADN bactérien, protiste ou hôte de 80 mg maximum de selles humides ou sèches, même à partir d’échantillons de caecum, par un processus de purification qui élimine les inhibiteurs de PCR. Les microbes fécaux, les champignons, les parasites et autres organismes de selles sont d’abord lysés en 60 secondes environ avec l’instrument FastPrep-96™.
- Applications : Le kit d’ADN fécal FastDNA-96™ isole rapidement et efficacement de l’ADN génomique exempt d’inhibiteurs et prêt pour la PCR à partir d’échantillons de selles (humains, primates, oiseaux, rongeurs, bovins, canins, félins, porcins, etc.).
- Type d’échantillon : Selles de mammifère (humains, primates, oiseaux, rongeurs, bovins, canins, félins, porcins, etc.)
Spécification
Spécification
| Format | Kit |
| Type d’échantillon | Selles de mammifère |
| Nbre de réactions | 2 x 96 préparations |
| Type de produit | Kits FastDNA-96 |
| Quantité | 1 de chaque |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.