Learn More
MP Biomedicals™ Kit d’ADN fongique et bactérien FastDNA™-96, 2 x 96 préparations
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Présentation du produit : Le kit d’ADN fongique et bactérien FastDNA™-96 est conçu pour l’isolement simple et rapide de l’ADN de qualité PCR à partir de champignons et de bactéries difficiles à lyser en 40 minutes environ. Les bactéries à Gram(+/-), les champignons, y compris A. fumigatus, C. albicans, N. crassa, S. cerevisiae, S.pombe et mycelium, ainsi que les spores, les nématodes, le pollen et même les cellules de mammifères sont facilement lysés en 60 secondes avec l’instrument FastPrep-96™.
- Applications : Le kit d’ADN fongique et bactérien FastDNA™-96 est utilisé pour l’isolement rapide de l’ADN de qualité PCR à partir des champignons et bactéries difficiles à lyser en 40 minutes environ.
- Type d’échantillon : Spores, bactéries (Gram +/-), champignons, levures, algues
Spécification
Spécification
| Format | Kit |
| Type d’échantillon | Spores, Bactéries (Gram +/-), Champignons, Levures, Algues |
| Nbre de réactions | 2 x 96 préparations |
| Type de produit | Kits FastDNA-96 |
| Quantité | 1 de chaque |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Guanidine Thiocyanate, molecular biologyreagent
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.