Learn More
MP Biomedicals™ Ficine
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Activité : 300-500 unités de coagulation du lait/mg. Hygroscopique.
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 à 7,5 |
| À utiliser avec (application) | Clivage de l’IgG de la souris |
| Contenu et stockage | 4°C |
| Source | Figuier Ficus glabrata |
| Quantité | 5 g |
| Type de produit | Ficine |
| Poids moléculaire | ≈ 25 |
| Inhibiteurs | Iodoacétamide, acide iodoacétique, N-éthylmaléimide, chlorure mercurique, DFP (diisopropyl fluorophosphate), TLCK (Na-p-tosyl-lysine chlorométhyl cétone), TPCK (N-tosyl-L-phénylalanine chlorométhyl cétone) |
| Forme | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ficin
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Ficin