Learn More
MP Biomedicals™ Ficine
Code produit. p-3563472 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 12891781
Marque: MP Biomedicals™ 0219876105
À partir du figuier
Activité : 300-500 unités de coagulation du lait/mg. Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
pH 5 à 7,5
À utiliser avec (application) Clivage de l’IgG de la souris
Contenu et stockage 4°C
Source Figuier Ficus glabrata
Quantité 5 g
Type de produit Ficine
Poids moléculaire ≈ 25
Inhibiteurs Iodoacétamide, acide iodoacétique, N-éthylmaléimide, chlorure mercurique, DFP (diisopropyl fluorophosphate), TLCK (Na-p-tosyl-lysine chlorométhyl cétone), TPCK (N-tosyl-L-phénylalanine chlorométhyl cétone)
Forme Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ficin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ficin