missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ β-galactosidase provenant de l’Escherichia coli

Code produit. p-4605321 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kU
Conditionnement:
1ku
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11491792

Marque: MP Biomedicals™ 0210493901

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

La β-galactosidase scinde le lactose dans ses composants monosaccharides, le glucose et le galactose

  • Numéro CAS : 9031-11-2
  • Numéro EC : 232-864-1
  • Format : Poudre pelucheuse gris pâle
  • Activité spécifique : ≥50U/mg
  • Point isoélectrique : 4,61
  • PH optimal : 7 à 7,5

Utilisé pour l’étude structurelle des glucides, la détermination du lactose (analyse des denrées alimentaires) et comme enzyme marqueur pour l’immunoessai enzymatique.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Concentration ≥50 U/mg
Couleur Gris pâle
pH 7 à 7,5
À utiliser avec (application) Étude structurelle de l’hydrate de carbone, détermination du lactose (analyse des aliments) et étiquette d’enzyme pour l’immunoessai enzymatique
Contenu et stockage 4°C
Source E. coli
Quantité 1 kU
Type de produit bêta-galactosidase
Poids moléculaire 540000
Inhibiteurs p-Chloromercuribenzoate, lodoacétamide, ions métalliques lourds (Zn++, Fe++, Zn++, Cd++, Cu++, Pb++, Ag+, Hg++), détergents ioniques SDS, DAC
Forme Poudre lyophilisée
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis