Learn More
MP Biomedicals™ Turbo Kit Geneclean™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
300 préparations
50 préparations
Conditionnement:
300 préparations
50 préparations
Description
- Traitez avec le vide ou la centrifugation et gagnez du temps grâce à la conception brevetée du filtre Turbo
- La technologie brevetée GeneClean™ simplifie le processus de purification de l’ADN en trois étapes simples : Lier, laver et éluer
- La précipitation à l’éthanol n’est jamais nécessaire et l’ADN purifié est immédiatement prêt pour une grande variété d’applications en aval
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Format | Colonne de centrifugation Geneclean™ avec Turbo™ intégré |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification d’acides nucléiques |
| Nbre de réactions | 300 préparations |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers||Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine isothiocyanate
Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO)