Learn More
MP Biomedicals™ Glucose oxydase
Code produit. 11401102 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 kU
250 kU
500 kU
50 kU
Conditionnement:
10ku
250ku
500ku
50ku
Code produit. 11401102
Marque: MP Biomedicals™ 0219519683
D’Aspergillus niger
Type X. Activité : >100 U/mg. Définition de l’unité : une unité oxyde 1,0 μmol de β-D-glucose en acide D-gluconique et H2O2 par minute à 35°C, pH de 5,1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration >100 U/mg
Couleur Jaune
pH 4 à 7
À utiliser avec (application) L’oxidase de glucose peut être utilisée dans la détermination enzymatique du D-glucose en solution
Contenu et stockage -20°C
Source Aspergillus niger
Quantité 250 kU
Type de produit Glucose oxydase
Poids moléculaire ≈ 160000
Inhibiteurs Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-chloromercuribenzoate, 50 % D-arabinose
Forme Poudre lyophilisée
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Glucose Oxidase
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Glucose Oxidase