Learn More
MP Biomedicals™ Glucose oxydase
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 kU
250 kU
500 kU
50 kU
Conditionnement:
10ku
250ku
500ku
50ku
Description
Type X. Activité : >100 U/mg. Définition de l’unité : une unité oxyde 1,0 μmol de β-D-glucose en acide D-gluconique et H2O2 par minute à 35°C, pH de 5,1.
Spécification
Spécification
| Concentration | >100 U/mg |
| Couleur | Jaune |
| pH | 4 à 7 |
| À utiliser avec (application) | L’oxidase de glucose peut être utilisée dans la détermination enzymatique du D-glucose en solution |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Source | Aspergillus niger |
| Quantité | 500 kU |
| Type de produit | Glucose oxydase |
| Poids moléculaire | ≈ 160000 |
| Inhibiteurs | Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-chloromercuribenzoate, 50 % D-arabinose |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Glucose Oxidase
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Glucose Oxidase