Learn More
MP Biomedicals™ Milieu Hat
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Spécification
Spécification
| Type de produit | Supplément de milieu HAT |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 100 mL |
| Contenu et stockage | 0° à -20°C |