Learn More
MP Biomedicals™ Hormones : Dexaméthasone
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1000 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
1g
Description
- Inhibe l’induction de l’oxyde nitrique synthase (IC50=5 nM)
- Cause une réduction de l’activité de la cycline A et de la Cdk2, une inhibition de la transition G1/S dans les ostéoblastes et une inhibition de la phosphorylation de la protéine Rb
- Observée pour induire l’apoptose dans les thymocytes humains et les éosinophiles, mais pour inhiber l’apoptose dans les neutrophiles
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 15° à 30°C |
| Forme | Poudre cristalline |
| Type de produit | Dexaméthasone |
| Quantité | 100 mg |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: dexamethasone
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à un usage thérapeutique.