Learn More
MP Biomedicals™ Human Albumin, 30%
Code produit. 11494266 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
:
Human Albumin; 50mL
Code produit.
11494266 Human Albumin; 50mL
1 options
Code produit. 11494266
Marque: MP Biomedicals™ 08823051
30% Solution prepared from Fraction V human albumin
  • CAS Number: 70024-90-7
  • EC Number: 274-272-6
  • MDL Number: MFCD00081418
  • Format: solution
  • Isoelectric point: 4.7
  • Supplied at pH 7, without any preservative
  • Sterile with purity >96%
For immunoassays and mammalian cell culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 30g/dL
À utiliser avec (application) Immunoassay, Mammalian Cell Culture
Formule Supplied at a pH 7.1 ±0.3 and contains 0.1% Sodium Azide as a preservative
Nom Human Albumin (30% Solution)
Plage de pH 7.1
Quantité 50 mL
Source Human
Conditions de stockage 2° to 8°C
Forme Solution