Learn More
MP Biomedicals™ Protease (S. Aureus) V.8
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Description
- La Protease V.8 clive spécifiquement les liaisons peptidiques sur l’extrémité COOH terminale des acides aspartiques ou glutamiques
- En présence d’ammonium, la spécificité se limite aux sites glutamiques
- Utilisée dans une étude pour étudier les endoprotéinases spécifiques aux résidus immobilisées pour le séquençage des protéines
- La Protease V8 a également été utilisée dans le cadre d’une étude pour évaluer le nettoyage enzymatique des membranes d’ultrafiltration inorganiques utilisées pour le fractionnement des protéines de petit-lait
- Offre :
- Activité robuste, supérieure à 915 unités/mg de protéine
- Clivage spécifique de l’acide glutamique dans un tampon d’ammonium
- Digestion sélective des résidus d’acide glutamique et aspartique dans un tampon phosphate à pH 7,8
- L’activité de clivage subsiste en présence de nombreux agents dénaturants, tels que le SDS, l’urée et la guanidine-HCl
- Format lyophilisé pour prolonger la stabilité et faciliter le stockage
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Utilisée dans une étude pour étudier les endoprotéinases spécifiques aux résidus immobilisées pour le séquençage des protéines |
| Plage de pH | 4 et 7,8 |
| Type d’échantillon | Staphylococcus aureus |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Lyophilisé |
| Quantité | 5 mg |
| Type de produit | Protéase |
Safety and Handling
Signal Word
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction