Learn More
MP Biomedicals™ Gélose LB, grandes capsules
Code produit. 11333259 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1kg
227g
454g
5kg
Code produit. 11333259
Marque: MP Biomedicals™ 113002216
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Contenu/litre : Milieu LB, 15 g de gélose-B
Utilisez 8 grandes capsules/L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Molecular Biology Certified™ FDA
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Format Capsule
Qualité Biologie moléculaire
Type de produit Gélose LB
Formule Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l, gélose 15 g/l
À utiliser avec (application) Pour la croissance des bactéries
Quantité 227 g