Learn More
MP Biomedicals™ Gélose LB, Lennox, Poudre
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
:
En poudre ; 1 kg
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Molecular Biology Certified™ |
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| Forme | Poudre |
| Qualité | Biologie moléculaire |
| Type de produit | gélose LB, Lennox |
| Formule | Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour la croissance des bactéries |
| Quantité | 1000 g |