Learn More
MP Biomedicals™ Milieu LB, déshydraté (poudre) : Sachets
Code produit. 11333239 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
100 x 500 ml
100 x 1 000 ml
Conditionnement:
0.50L
100L
50L
Code produit. 11333239
Marque: MP Biomedicals™ 113002065
Les formulations des milieux de croissance de E. coli appelés milieu LB contiennent généralement 10 g de tryptone et 5 g d’extrait de levure par litre ; contient 10 g de NaCl par litre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Molecular Biology Certified™
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Forme Déshydraté
Qualité Biologie moléculaire
Type de produit Milieu LB
Formule Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l
À utiliser avec (application) Pour la croissance des bactéries
Type d’emballage Sachet
Quantité 10 x 500 ml