Learn More
MP Biomedicals™ Milieu LB, Lennox, capsules
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
454 g
1000 g
5000 g
Format:
Capsule
Conditionnement:
1kg
454g
5kg
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Molecular Biology Certified™ FDA |
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| Format | Capsule |
| Type de produit | Milieu LB, Lennox |
| Formule | Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 5 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour la croissance des bactéries |
| Quantité | 454 g |