Learn More
MP Biomedicals™ Milieu LB, Lennox, poudre
Code produit. 11393239 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
454 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
454g
Code produit. 11393239
Marque: MP Biomedicals™ 113002122
Les formulations pour le milieu de croissance d’E. coli appelé milieu LB contiennent généralement 10 g de tryptone et 5 g d’extrait de levure par litre ; le milieu LB Lennox contient également 5 g de NaCl par litre
Formule
  • Utiliser 20 g de poudre par litre
  • Contenu/L : 10 g de tryptone, 5 g d’extrait de levure, 5 g de NaCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Molecular Biology Certified™
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Forme Poudre
Type de produit Milieu LB, Lennox
Formule Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 5 g/l
À utiliser avec (application) Pour la croissance des bactéries
Quantité 454 g