Learn More
MP Biomedicals™ Milieu de séparation des lymphocytes LymphoSep™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
- Les lymphocytes sont isolés en couches de sang hépariné dilué sur une solution de métrizoate de sodium contenant un polysaccharide
- Le polysaccharide regroupe les érythrocytes de façon à ce qu’ils puissent être sédimentés par centrifugation faible
- Les lymphocytes moins denses restent une bande clairement définie à l’interface de Lymphosep du plasma
- Offre :
- Isolement in vitro de lymphocytes à partir de sang total dilué
- Rendement maximal des cellules mononucléaires
- Centrifugation simple en une étape
- > 96 % de viabilité cellulaire des lymphocytes
- Endotoxines basses
- Stérilisation par autoclavage
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 15° à 30°C |
| Type de produit | Milieu de séparation des lymphocytes Lymphosep |
| Stérilité | Stérile |
| pH | 6 à 9 |
| Quantité | 100 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lymphosep - Lymphocyte Separation Medium
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium diatrizoate