Learn More
MP Biomedicals™ Milieu de séparation des lymphocytes LymphoSep™
Code produit. p-4645819 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11454815
Brand: MP Biomedicals™ 091692254
This item is not returnable. View return policy
Le milieu de séparation des lymphocytes LymphoSep™ est une solution stérile, iso-osmotique, à faible viscosité pour la centrifugation de densité, ce qui permet une séparation claire des lymphocytes du sang humain hépariné ou défibriné.
  • Les lymphocytes sont isolés en couches de sang hépariné dilué sur une solution de métrizoate de sodium contenant un polysaccharide
  • Le polysaccharide regroupe les érythrocytes de façon à ce qu’ils puissent être sédimentés par centrifugation faible
  • Les lymphocytes moins denses restent une bande clairement définie à l’interface de Lymphosep du plasma
  • Offre :
    • Isolement in vitro de lymphocytes à partir de sang total dilué
    • Rendement maximal des cellules mononucléaires
    • Centrifugation simple en une étape
    • > 96 % de viabilité cellulaire des lymphocytes
    • Endotoxines basses
    • Stérilisation par autoclavage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage 15° à 30°C
Type de produit Milieu de séparation des lymphocytes Lymphosep
Stérilité Stérile
pH 6 à 9
Quantité 500 mL