Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse A, tubes de 2 ml
Code produit. 11442410 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 tubes de 2 ml
500 tubes de 2 ml
50 tubes de 2 ml
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 11442410
Marque: MP Biomedicals™ 116910500
Pour l’isolement ultérieur de l’ADN génomique de tous les types d’échantillons, excepté les échantillons de sols. Les tubes de matrice de lyse A MP Biomedicals résistent aux chocs et contiennent une matrice grenat ainsi qu’une sphère en céramique de 1/4 po.
  • Taille des tubes : 2 ml
  • Type d’échantillon : Tissus animaux, tissus végétaux, bactéries, levures, champignons, algues, insectes, nématodes
  • Molécule à enrichir : ADN
  • La matrice de broyage est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques
Certifications
Sans DNase ni RNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Matrice de grenat, sphère en céramique de 1/4 po
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Type d’échantillon Tissus animaux, Plantes, Insectes, Vers, Bactéries, Levures, Champignons, Algues
DNase Sans DNase
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Matrice Matrice de lyse A
Quantité 500 tubes de 2 ml
RNase Sans RNase
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.