Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse C, tubes de 2 ml
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 tubes de 2 ml
500 tubes de 2 ml
50 tubes de 2 ml
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
La matrice de lyse C contient des sphères en silice de 1 mm et peut être utilisée avec des instruments FastPrep ou un batteur à microbilles similaire.
- Taille des tubes : 2 mL
- Type d’échantillon : Levures, champignons, moisissures, spores et algues filamenteuses
- Type de microbilles : Sphères en silice de 1 mm
Certifications
Sans DNase ni RNase
Spécification
Spécification
| Type de microbilles | Sphères de silice |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Type d’échantillon | Levures, Champignons, Algues |
| DNase | Sans DNase |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation |
| Matrice | Matrice de lyse C |
| Quantité | 50 tubes de 2 ml |
| RNase | Sans RNase |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.