Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse D
Code produit. 11400506 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 tubes de 2 ml
100 tubes de 4,5 ml
100 x 50 ml
10 plaque de 96 puits
10 x 50 ml
1 plaque de 96 puits
25 tubes de 4,5 ml
25 x 15 ml
2 x 50 ml
500 tubes de 2 ml
500 x 50 ml
50 tubes de 2 ml
50 tubes de 4,5 ml
50 x 15 ml
50 x 50 ml
5 x 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
2 pièces
25 pièces
5 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 11400506
Marque: MP Biomedicals™ 116953010
Les tubes de la matrice de lyse D TeenPrep™ contiennent des sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm et sont utilisés pour broyer les tissus mous d’animaux et de plantes, les cellules de culture et les insectes / vers.
Les tubes de 50 ml de la matrice de lyse D BigPrep™ peuvent être utilisés avec des instruments FastPrep ou un batteur à microbilles similaire. La matrice de broyage est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques.
  • Taille des tubes : 50 ml
  • Types d’échantillon : Tissus mous tels que le cerveau, le foie, les reins, les poumons et la rate ; tissus végétaux tels que les feuilles, les racines et les fruits ; cellules de culture ; insectes entiers ; nématodes
  • Composition de la matrice : Sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm
Certifications
Sans DNase ni RNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm
Type d’échantillon Tissus animaux, Plantes, Cellules de culture, Insectes, Vers
DNase Sans DNase
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Matrice Matrice de lyse D
Quantité 10 x 50 ml
RNase Sans RNase
Volume d’échantillon Jusqu’à 7 g par préparation
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.