Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse D
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 tubes de 2 ml
100 tubes de 4,5 ml
100 x 50 ml
10 plaque de 96 puits
10 x 50 ml
1 plaque de 96 puits
25 tubes de 4,5 ml
25 x 15 ml
2 x 50 ml
500 tubes de 2 ml
500 x 50 ml
50 tubes de 2 ml
50 tubes de 4,5 ml
50 x 15 ml
50 x 50 ml
5 x 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
2 pièces
25 pièces
5 pièces
50 pièces
500 pièces
Description
Les tubes de 2 ml de la matrice de lyse D peuvent être utilisés avec des instruments FastPrep ou un batteur à microbilles similaire. La matrice de broyage est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques.
- Taille des tubes : 2 mL
- Types d’échantillon : Tissus mous tels que le cerveau, le foie, les reins, les poumons et la rate ; tissus végétaux tels que les feuilles, les racines et les fruits ; cellules de culture ; insectes entiers ; nématodes
- Composition de la matrice : Sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm
Certifications
Sans DNase ni RNase
Specifications
Specifications
| Type de microbilles | Sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm |
| Type d’échantillon | Tissus animaux, Plantes, Cellules de culture, Insectes, Vers |
| DNase | Sans DNase |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation |
| Matrice | Matrice de lyse D |
| Quantité | 50 tubes de 2 ml |
| RNase | Sans RNase |
| Volume d’échantillon | ≤ 200 mg de tissus (frais, congelés, séchés, etc.), ≤ 200 μl de cellules en suspension dans de l’eau ou dans une solution saline isotonique, ≤ 100 mg de poids humide de cellules de culture tissulaire en suspension, ≤ 107 cellules de mammifères |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction