Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse Y
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 x 2 ml
5 x 15 ml
100 x 2 ml
25 x 15 ml
Tubes 500 x 2 ml
50 x 15 ml
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
5 pièces
50 pièces
500 pièces
Description
Les tubes de la matrice de lyse Y peuvent être utilisés avec des instruments FastPrep ou des microbilles similaires. Les microbilles d’oxyde de zirconium stabilisé à l’yttrium ont une densité et une dureté élevées pour fissurer les parois cellulaires résistantes, mais une surface lisse pour minimiser les cisaillements.
- Taille des tubes : 2 mL
- Types d’échantillon : Bactéries à gram (+/-), tissus fongiques et spores, levures, moisissures, algues filamenteuses et biofilms
- Composition de la matrice : Microbilles en oxyde de zirconium stabilisé à l’yttrium de 0,5 mm de diamètre
Spécification
Spécification
| Type de microbilles | Oxyde de zirconium stabilisé à l’yttrium |
| Type d’échantillon | Levures, Champignons, Algues |
| DNase | Sans DNase |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation |
| Matrice | Matrice de lyse Y |
| Quantité | 100 x 2 ml |
| RNase | Sans RNase |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.