Learn More
MP Biomedicals™ Lysozyme du blanc d’œuf de poulet, 20 000 u/mg
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
5g
Description
- Synonymes : Muramidase, N-acétylmuramoylhydrolase du peptidoglycane
- Numéro CAS : 9001-63-2
- Numéro EC : 232-620-4
- Numéro MDL : MFCD00131557
- Format : 3X cristallisé, sans sel, sans albumine, lyophilisé
- Activité spécifique : ≤20 000 u/mg de solide
- Coefficient d’extinction (E1 %) : 26,4 (280 nm)
- Point isoélectrique (pI) : pH de 11,0
- pH : 3,6
Utilisé pour lyser l’E. coli et les Streptomyces à des fins d’extraction telles que l’extraction d’un antigène spécifique au groupe. Agit également comme agent germinatif des spores bactériennes. Chez l’humain, le lysozyme peut agir comme médiateur de la fonction anti-tumorale des macrophages. Le lysozyme du cartilage joue un rôle dans la calcification du cartilage.
Spécification
Spécification
| Concentration | 3X |
| Couleur | Blanc |
| pH | 11 |
| À utiliser avec (application) | Lyser l’E. coli et les streptomycètes à des fins d’extraction telles que l’antigène spécifique au groupe d’extraction |
| Contenu et stockage | 0°C |
| Source | Blanc d’œuf de poule |
| Quantité | 5 g |
| Type de produit | Lysozyme |
| Poids moléculaire | 14388 |
| Inhibiteurs | Les réactifs actifs en surface tels que le sulfate de dodécyle, les alcools et les acides gras, les dérivés d’imidazole et d’indole sont des inhibiteurs par la formation de complexes de transfert de changement |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- lysozyme
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: lysozyme