Learn More
MP Biomedicals™ Lysozyme de blanc d’œuf de poule
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
Description
Activité : >9000 unités/mg de protéine. Définition de l’unité : Une unité entraînera une diminution en A450 de 0,001 par minute à un pH de 6,24 et à une température de 25°C en utilisant Micrococcus lysodeikticus comme substrat.
- Lyophilisé
- Synonymes : Muramidase, N-acétylmuramoylhydrolase du peptidoglycane
- N° CAS : 9001-63-2
Spécification
Spécification
| Concentration | 2X |
| Couleur | Blanc |
| pH | 11 |
| À utiliser avec (application) | Lyser l’E. coli et les streptomycètes à des fins d’extraction telles que l’antigène spécifique au groupe d’extraction |
| Contenu et stockage | 0°C |
| Source | Blanc d’œuf de poule |
| Quantité | 5 g |
| Type de produit | Lysozyme |
| Poids moléculaire | 14388 |
| Inhibiteurs | Les réactifs actifs en surface tels que le sulfate de dodécyle, les alcools et les acides gras, les dérivés d’imidazole et d’indole sont des inhibiteurs par la formation de complexes de transfert de changement |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lysozyme
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Usage exclusivement réservé à la recherche