Learn More
MP Biomedicals™ M9 Milieu minimal salé (formulation Maniatis), poudré
Code produit. 11377689 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
227 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
227g
Code produit. 11377689
Marque: MP Biomedicals™ 113037012
Utilisée pour préparer un milieu synthétique défini adapté à la croissance de l’hôte E. coli
  • Base couramment utilisée pour préparer un milieu synthétique défini adapté à la croissance de la plupart des cellules hôtes d’E. coli
  • La poudre est reconstituée dans de l’eau purifiée stérile (ou dans de l’eau avec de l’agar purifié fondu)
  • Une fois la solution refroidit, d’autres nutriments, tels que le glucose ou d’autres sources de carbone, d’acides casaminés, de vitamines ou d’antibiotiques sont ajoutés
  • Ajoutez d’autres nutriments avant que le contenu des plaques ne soit versé ou que les milieux ne soient inoculés avec des bactéries
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Conformité Molecular Biology Certified
Concentration 56,4 g/l d’une solution 5X
Contenu et stockage 15° à 30°C
Description Un échantillon de 56,4 g de sels minimaux M9 a été dissous dans une solution aqueuse d’un litre, le pH a été ajusté à 7,4 (si nécessaire) et la solution a été autoclavée pour en faire un concentré stérile 5X.
Forme Poudre
Type de milieu Milieu minimum M9
Type de produit Milieux de culture
Stérilité Stérile
Formule 33,9 g de Na2HPO4 ; 15 g de KH2PO4 ; 2,5 g de NaCl ; 5 g de NH4Cl
À utiliser avec (application) Préparation d’un milieu synthétique défini adapté à la croissance de l’hôte E. coli
pH 6,8
Quantité 227 g
Conditions d’expédition conditions ambiantes
Solubilité Solution aqueuse soluble
Type d’échantillon Bactérien
Désignation des souches E. coli
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • M9 Minimal Medium Salts
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Sicherheitshinweis
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt