Learn More
MP Biomedicals™ Régime de souris, Purifié, Pellet
Code produit. 11465732 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 kg
Code produit. 11465732
Marque: MP Biomedicals™ 0290460610
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Régime à base d’ingrédients naturels spécifiquement formulé pour assurer l’équilibre approprié de tous les nutriments connus considérés essentiels à la croissance, à l’entretien et à la reproduction des souris pour des expériences en laboratoire
Composition (quantité d’ingrédients) :
  • Caséine sans vitamine, 30 %
  • Saccharose, 52,8%
  • Alphacel, en vrac non nutritif, 2 %
  • Huile de maïs, 10 %
  • Huile de foie de morue, USP, 0,2 %
  • Sel Mélange Sure N°, 5 %
  • Sulfate de potassium d’aluminium, 0,021 % (du mélange total de sel)
  • Carbonate de calcium, 30,985 % (du mélange total de sel)
  • Phosphate de calcium dibasique, 9,812 % (du mélange total de sel)
  • Chlorure de cobalt 6H2O, 0,026 % (du mélange de sel total)
  • Sulfate cuprique.5H2O, 0,021 % (du mélange de sel total)
  • Citrate ferrique (16 à 17 % de Fe), 2,84 % (du mélange total de sel)
  • Sulfate de magnésium, 5,113 % (du mélange total de sel)
  • Sulfate de manganèse H2O, 0,413 % (du mélange de sel total)
  • Iodure de potassium, 0,083 % (du mélange total de sel)
  • Phosphate de potassium dibasique, 33,309 % (du mélange total de sel)
  • Chlorure de sodium, 17,3 % (du mélange total de sel)
  • Fluorure de sodium, 0,026 % (du mélange total de sel)
  • Borate de tétra de sodium, 0,026 % (du mélange total de sel)
  • Chlorure de zinc, 0,026 % (du mélange total de sel)
  • Chlorhydrate de thiamine, régime de 5 mg/kg
  • Riboflavine, régime de 10 mg/kg
  • Acide nicotinique, régime de 10 mg/kg
  • Chlorhydrate de pyridoxine, régime de 5 mg/kg
  • Biotine, régime de 0,2 mg/kg
  • Acide pantothénique, régime de 60 mg/kg
  • Acide folique, régime de 0,5 mg/kg
  • Chlorure de choline, régime de 1,5 mg/kg
  • A-tocophérol, régime de 60 mg/kg
  • Ménadione, régime de 10 mg/kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Composants 30 % de caséine sans vitamines, 52,8 % de saccharose, Alphacel, 2 % en vrac non nutritif, 10 % d’huile de maïs, huile de foie de morue, USP 0,2 %, mélange de Sure N°2 5 %
Format Culot
À utiliser avec (application) Le régime alimentaire de la souris est un régime alimentaire d’ingrédients naturels spécifiquement formulé pour fournir l’équilibre approprié de tous les nutriments connus considérés comme essentiels à la croissance, à l’entretien et à la reproduction des souris pour l’expérience de laboratoire
Quantité 10 kg
Espèces Souris
Conditions de stockage 15°C à 30°C