Learn More
MP Biomedicals™ Régime de souris, Purifié, Pellet
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 kg
Description
Composition (quantité d’ingrédients) :
- Caséine sans vitamine, 30 %
- Saccharose, 52,8%
- Alphacel, en vrac non nutritif, 2 %
- Huile de maïs, 10 %
- Huile de foie de morue, USP, 0,2 %
- Sel Mélange Sure N°, 5 %
- Sulfate de potassium d’aluminium, 0,021 % (du mélange total de sel)
- Carbonate de calcium, 30,985 % (du mélange total de sel)
- Phosphate de calcium dibasique, 9,812 % (du mélange total de sel)
- Chlorure de cobalt 6H2O, 0,026 % (du mélange de sel total)
- Sulfate cuprique.5H2O, 0,021 % (du mélange de sel total)
- Citrate ferrique (16 à 17 % de Fe), 2,84 % (du mélange total de sel)
- Sulfate de magnésium, 5,113 % (du mélange total de sel)
- Sulfate de manganèse H2O, 0,413 % (du mélange de sel total)
- Iodure de potassium, 0,083 % (du mélange total de sel)
- Phosphate de potassium dibasique, 33,309 % (du mélange total de sel)
- Chlorure de sodium, 17,3 % (du mélange total de sel)
- Fluorure de sodium, 0,026 % (du mélange total de sel)
- Borate de tétra de sodium, 0,026 % (du mélange total de sel)
- Chlorure de zinc, 0,026 % (du mélange total de sel)
- Chlorhydrate de thiamine, régime de 5 mg/kg
- Riboflavine, régime de 10 mg/kg
- Acide nicotinique, régime de 10 mg/kg
- Chlorhydrate de pyridoxine, régime de 5 mg/kg
- Biotine, régime de 0,2 mg/kg
- Acide pantothénique, régime de 60 mg/kg
- Acide folique, régime de 0,5 mg/kg
- Chlorure de choline, régime de 1,5 mg/kg
- A-tocophérol, régime de 60 mg/kg
- Ménadione, régime de 10 mg/kg
Spécification
Spécification
| Type de produit | Alimentation animale |
| Composants | 30 % de caséine sans vitamines, 52,8 % de saccharose, Alphacel, 2 % en vrac non nutritif, 10 % d’huile de maïs, huile de foie de morue, USP 0,2 %, mélange de Sure N°2 5 % |
| Format | Culot |
| À utiliser avec (application) | Le régime alimentaire de la souris est un régime alimentaire d’ingrédients naturels spécifiquement formulé pour fournir l’équilibre approprié de tous les nutriments connus considérés comme essentiels à la croissance, à l’entretien et à la reproduction des souris pour l’expérience de laboratoire |
| Quantité | 10 kg |
| Espèces | Souris |
| Conditions de stockage | 15°C à 30°C |