Learn More
MP Biomedicals™ Nisine
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
- Formule moléculaire : C14H230N42O37S7
- Poids moléculaire : 3354,3
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 15° à 30°C |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Agent |
| pH | 3,31 |
| Quantité | 5 g |