Learn More
MP Biomedicals™ Papaïne
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Description
Protéase sulfhydryle provenant du latex de Carica papaya. (Une deuxième protéase, une chymopapaïne, et un lysozyme ont également été isolés à partir de cette même source.)
- Format : Poudre
- Qualité : Technique
- Poids moléculaire : 23 000
- Activité spécifique :>1750 Unités USP/mg
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc cassé |
| pH | 6 à 7 |
| À utiliser avec (application) | Synthèse enzymatique des acides aminés, des peptides et autres molécules |
| Contenu et stockage | 4°C |
| Source | Latex de papaye Carica |
| Quantité | 100 g |
| Type de produit | Papaïne |
| Poids moléculaire | 23000 |
| Inhibiteurs | AEBSF, antidouleur, cystatine, E-64, leupetine, PMSF, TLCK et TPCK |
| Forme | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Papain, Technical Powder
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: papain