Learn More
MP Biomedicals™ Phosphodiestérase I de Crotalus adamaneus
Code produit. 11318559 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 U
Conditionnement:
100 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11318559 100 U 100 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 11318559 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0210097880
Utilisé pour briser les liaisons phosphodiester. Il s’agit d’une glycoprotéine liée à la membrane qui sert à catalyser l’hydrolyse de divers polyphosphates de nucléotides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration ≥20 μ/mg
pH 9.8 à 10.4.5
À utiliser avec (application) Utilisé pour briser les liaisons phosphodiester, catalyser l’hydrolyse de divers polyphosphates de nucléotides
Contenu et stockage -20°C
Source Vénin de Crotalus adamaneus
Quantité 100 U
Type de produit Phosphodiestérase I
Poids moléculaire 115000
Inhibiteurs Glutathion, cystéine et acide ascorbique
Forme Poudre lyophilisée
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphodiesterase I
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.