Learn More
MP Biomedicals™ Récipient pour culture tissulaire végétale PlantCon™
Code produit. 11415005 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
10/boîte
200/Carton
Conditionnement:
10 pièces
200 pièces
Code produit. 11415005
Marque: MP Biomedicals™ 092672002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Base stérilisée pour récipient de culture tissulaire végétale PlantCon™. Utilisez des récipients PlantCon™ avec des milieux solidifiés liquides ou gélosés. Ils peuvent être utilisés pour de nombreuses procédures de culture cellulaire végétale qui utilisent actuellement des récipients en verre.
Boîtes de culture en polychlorure de vinyle transparent (PVC) spécialement conçues pour les applications de culture végétale. Idéales pour une utilisation en horticulture commerciale ou en recherche. Permettent une transmission exceptionnelle de la lumière et une croissance optimale. Réduisez le temps consacré à la préparation d’un environnement de croissance in vitro pour les cultures végétales en éliminant le besoin de nettoyage et de stérilisation.
Informations sur la commande
Base L x l x H :9,5 x 9,5 x 3,5 cm (3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 po.).Couvercles et bases sont vendus séparément.Stériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de bouchon Couvercles vendus séparément (voir 092672102)
Forme du fond Carré
Couleur Transparent
Jetable Jetable
Matériau PVC
Forme Rectangulaires
Stérilité Stérile
Type Plaque de culture cellulaire
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l) 3,75 x 3,75 in (9,5 x 9,5 cm)
Longueur (métrique) 9,5 mm
Largeur (métrique) 9,5 mm
Hauteur (métrique) 7 mm